Vai a
A7155
p-Aminobenzamidine–Agarose
saline suspension
Sinonimo/i:
p-ABA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
144,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
239,00 €
25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
500,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
saline suspension
144,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix spacer
7 atoms
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
storage temp.
2-8°C
Application
p-Aminobenzamidine-Agarose (pABA) can be used as an affinity ligand to bind and remove serine proteases in addition to Ca2+-binding proteins. It has also been used in medical applications as a tool for the purification of non-protease proteins.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
857661367559211311
form
saline suspension
form
crystals
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
-
matrix attachment
-
matrix attachment
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Aminobenzamidine–Agarose
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does product A7155-5ML include 5 mL of packed agarose, or does the 5 mL refer to the entire volume of the suspension?
    1 risposta
    1. The package sizes represent the total volume of the agarose slurry and not that of the packed gel. The packed agarose volume varies from lot to lot and is reported in the Certificate of Analysis. The 5 mL package size has a packed gel volume range of 2.1 – 3.3mL. Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7155#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/103/326/a7155dat-ms.pdf