A3429 and A3179 are the same solution but in different package sizes. No dilution is required for these products, but some customers may prefer a slightly weaker acid differentiation solution. The differentiation time may vary due to staining time and the thickness of the tissue sections being stained.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
4 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 187,00 € |
Informazioni su questo articolo
187,00 €
Quality Segment
form
solution
shelf life
40 mo.
color
colorless
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Desired staining patterns can be obtained by varying the degree of exposure to the differentiation solution.
- Results are sharper and more rapid compared to other differentiation methods.
- Crisp and clear differentiation between cellular structures is obtainable when performed according to Sigma-Aldrich Procedure No. GHS.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for the differentiation of regressive hematoxylin stains | description - | description anhydrous, ≥99% | description ReagentPlus®, 99% |
| color colorless | color colorless | color - | color - |
| form solution | form solution | form liquid | form liquid |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| shelf life 40 mo. | shelf life 40 mo. | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Differentiation Solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Do Differentiation Solutions A3179 and A3429 need to be diluted before use?
1 risposta-