Vai a
A3159
Adenine hemisulfate salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
70,60 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
744,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2990,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-286-5
Beilstein/REAXYS Number:
3820263
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
0.5 M HCl: 10 mg/mL
70,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI key
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Adenine is a component of DNA, RNA, cofactors nicotinamide adenine dinucleotide (NAD). It is also part of flavin adenine dinucleotide (FAD) and signaling molecules cyclic adenosine monophosphate(cAMP).
Application
Adenine hemisulfate salt has been used:
  • as component of auxotrophy selection reagent for yeast culture
  • as essential nutrient to improve yeast transformation efficiency
  • as a component of synthetic complete (SC) medium for yeast culture
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9126A2545A8626
Adenine ≥99%
Sigma-Aldrich
A8626
Adenine
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥99%
description
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
description
≥99%
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
0.5 M HCl: 10 mg/mL
solubility
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, Grade III, colorless to faint yellow or tan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenine hemisulfate salt
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hola! A qué temperatura he de conservar ése reactivo? Gracias!
    1 risposta
    1. This product can be stored at room temperature.