A2295
Acivicin
Sinonimo/i:
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?