95210
Acido L-ascorbico
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Acido L-treoascorbico, Fattore antiscorbuto, Vitamina C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (Organic)
Livello qualitativo
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (RT)
Forma fisica
powder or crystals (possibly with chunks)
Attività ottica
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Colore
white to off-white
pH
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
190-194 °C (dec.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC23A2(9962)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?