A1976
Anti-Amyloid Peptide β, Cleavage Site 42 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Aβ 42
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 4 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
dot blot: 0.05-1 μg/mL
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 1:200
radioimmunoassay: 1:200
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Ala42)
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves