A1263
DL-Amphetamine sulfate salt
Sinonimo/i:
(±)-α-Methylphenethylamine sulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
applicazioni
forensics and toxicology
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
PYHRZPFZZDCOPH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Brain, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCFiltri attivi