Y0000112
Lobeline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Lobeline hydrochloride, α-Lobeline hydrochloride, L-Lobeline hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lobeline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
183-185 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN1[C@@H](CCC[C@@H]1CC(=O)c2ccccc2)C[C@H](O)c3ccccc3
InChI
1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1
MKMYPTLXLWOUSO-NFQNBQCWSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)