Vai a
A0752
Adenosine 5′-diphosphoribose sodium salt
≥93%, from yeast (candida utilis), powder
Sinonimo/i:
ADPR, ADP-Ribose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
169,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
261,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1030,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23N5O14P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
559.32
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥93%
Biological source:
yeast (candida utilis)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 5′-diphosphoribose sodium salt, ≥93%
biological source
yeast (candida utilis)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3O
InChI
1S/C15H23N5O14P2.Na.H/c16-13-9-14(18-4-17-13)20(5-19-9)15-12(26)11(25)8(33-15)3-32-36(29,30)34-35(27,28)31-2-7(23)10(24)6(22)1-21;;/h1,4-8,10-12,15,22-26H,2-3H2,(H,27,28)(H,29,30)(H2,16,17,18);;
InChI key
NWPVXDZLQTURKI-UHFFFAOYSA-N
Application
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosine has been used:
  • to give a range of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH)
  • oxidation rates for the respiratory complex (CI/CIII/CIV)
  • CI/alternative(AOX) pathway
  • to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolaseactivity
  • poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
  • oxidase (AOX) pathway
  • to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolase activity
  • poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
Biochem/physiol Actions
Adenosine5′-diphosphoribose (ADP-Ribose) is used as the basic building block used as a substrate in the formation of poly(ADP-ribose) by members of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) family. Poly(ADP-ribose) formation and degradation are important components of DNA repair and apoptosis signaling. ADP-Ribose initiates the transient receptor potential subfamily melastatin, type2 (TRPM2), a Na+, Ca2+, and K+ cation channel.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0627A2754A5285
description
≥93%
description
≥93%
description
bacterial, ≥95% (HPLC)
description
bacterial, ≥95%, powder
biological source
yeast (candida utilis)
biological source
yeast
biological source
bacterial
biological source
bacterial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥93%
assay
≥93%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Does it have a second ribose ring? Is the structural formula correct?
    1 risposta
    1. This product does not contain a second ribose ring. The structural formula is correct in depicting one ribose ring.