528106
PI 3-Kγ Inhibitor
The PI 3-Kγ Inhibitor, also referenced under CAS 648450-29-7, controls the biological activity of PI 3-Kγ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PI 3-Kγ Inhibitor, 5-Quinoxalin-6-ylmethylene-thiazolidine-2,4-dione, PI 3-K Inhibitor I
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
7.8 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pink
Solubilità
DMSO: 2.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H7N3O2S/c16-11-10(18-12(17)15-11)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-6H,(H,15,16,17)/b10-6-
SQWZFLMPDUSYGV-POHAHGRESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Phosphatidylinositol 3-kinase γ (PI 3-Kγ)
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Camps, M., et al. 2005. Nat. Med.11, 936.
WGK 3