Documenti fondamentali
SML1731
Sigma-Aldrich
A64 trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-((6-Oxo-5-(6-(piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1,6-dihydropyridin-3-yl)methylene)thiazolidine-2,4-dione trifluoroacetate
Scegli un formato
5 MG
108,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
108,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H17N5O3S · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.42 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NC=C(/C=C2SC(NC\2=O)=O)C=C1C3=CC=C(N4CCNCC4)N=C3.FC(F)(C(O)=O)F
Azioni biochim/fisiol
A64 is a cell-permeable, ATP site-targeting pyridone thiazolidinedione compound that acts as a potent HIPK2-selective homeodomain-interacting protein kinase inhibitor (IC50 = 74 nM and 136 nM against HIPK2 and HIPK1, respectively; [ATP] = 100 μM), affecting MPF only at higher concentrations (by 35% at 5 μM; [ATP] = 10 μM) and exhibiting little potency toward CDK1 (IC50 >10 μM). A64 (1 μM) effectively prevents ER stresser tunicamycin (1 μg/mL) -induced HIPK2/JNK phosphorylation and cell death in HEK293 and primary rat motor neuron cultures. HIPK2 inhibition by A64 treatment is also efficacious in protecting rat motor neurons from death upon exogenous SOD1 G93A or TDP-43 expression. ff-target kinases revealed by kinome profiling include DYRK1A, CSNK2A2, DAPK2, DAPK1, PIM3, CSNK2A1, PIM1 (Kd = 8.8, 6.1, 6.1, 9.5, 3.7, 31, 37 nM, respectively) and DYRK1B (IC50 = 62 nM).
A64 is a cell-permeable, ATP site-targeting pyridone thiazolidinedione compound that acts as a potent HIPK2-selective homeodomain-interacting protein kinase inhibitor.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)