Documenti fondamentali
92293
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 40,000
Sinonimo/i:
Blue Dextran 40, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Stato
powder
PM
average mol wt 40,000
Grado di funzionalizzazione
0.01-0.08 mmol/g loading
Perdita
≤10% loss on drying
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A fluorescent derivative of a dextran fraction with an average molecular weight of approximately 40000. It is supplied as a blue powder which is slowly soluble in water.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)