Documenti fondamentali
921P
Sigma-Aldrich
Declere®
Scegli un formato
50 ML
92,00 €
200 ML
198,00 €
92,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
92,00 €
200 ML
198,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
92,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
aqueous solution (green)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 L 20x (921P-09)
pkg of 200 mL 20x (921P-06)
pkg of 50 mL 20x (921P-04)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Declere may be used whenever immunohistochemistry staining is performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Using this product encourages standardization of the pretreatment procedure, thereby producing more consistent, more reliable results.
Stato fisico
Solution containing pretreatment reagents
Altre note
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Note legali
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)