Documenti fondamentali
88901
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 6 μm
Sinonimo/i:
Melamine-formaldehyde resin
Scegli un formato
5 ML
650,07 €
650,07 €
Prezzo di listino699,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
650,07 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
650,07 €
Prezzo di listino699,00 €Risparmia il 7%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
aqueous suspension
Concentrazione
2.5% (solids)
Copertura della superficie
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Dimensione particelle
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 525
Risultati analitici
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..