Documenti fondamentali
811S-250
Sigma-Aldrich
Human Adipocyte Starvation Medium (250 ml)
Scegli un formato
1 EACH
104,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
104,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Human Adipocyte Starvation Medium
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Miriane de Oliveira et al.
Molecular and cellular endocrinology, 506, 110744-110744 (2020-02-07)
Triiodothyronine (T3) and irisin (I) can modulate metabolic status, increase heat production, and promote differentiation of white adipose tissue (WAT) into brown adipose tissue (BAT). Herein, human subcutaneous white adipocytes were treated with 10 nM T3 or 20 nM I for 24 h
Protocolli
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.