Vai a
77631
(R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-Mevalonic acid 5-diphosphate tetralithium salt, R-MVAPP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
569,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10Li4O10P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95% (TLC)
Form:
powder
569,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].C[C@@](O)(CCOP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H14O10P2.4Li/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-15-18(13,14)16-17(10,11)12;;;;/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H,13,14)(H2,10,11,12);;;;/q;4*+1/p-4/t6-;;;;/m1..../s1
InChI key
GFIXUUFXTAPBAD-CZNRRTBNSA-J
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
447147984907841
description
≥95% (TLC)
description
≥96.0% (GC)
description
95% (TLC)
description
95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
95% (TLC)
assay
95% (TLC)
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Dear Sir/Madam, I hope you are doing well. I have purchased (R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt (Cas No:1485654-39-4). Could you please let me know what the relevant solvent is for this compound? Best regards, Abdolkarim
    1 risposta
    1. Solubility testing for Product No. 77631 is not performed. Although a specific rotation test is conducted at a concentration of 1 gram/mL in 0.2 M HCl, (R)-Mevalonic acid 5-pyrophosphate tetralithium salt should be fairly soluble in neutral water.