Vai a
44714
(S)-Mevalonic acid lithium salt
≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoate, Lithium (S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-valerate, S-MVA-Li
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O4 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
≥96.0% (GC)
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the mevalonate pathway, which plays a key role in the biosynthesis of sterols, dolichol, heme and ubiquinone. Of interest for research in the disease areas oncology, autoimmune diseases, artherosclerosis and Alzheimer disease, as well as for inherited deficiencies of mevalonate kinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
439877984977631
description
≥96.0% (GC)
description
analytical standard
description
95% (TLC)
description
≥95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Mevalonic acid lithium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)