68854
L-Arabino-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
D-Arabinonic acid γ-lactone, L-Arabinono-1,4-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -72.0±8.0°, c = 1 in H2O
Compatibilità
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Stringa SMILE
O=C1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m0/s1
CUOKHACJLGPRHD-YVZJFKFKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3