64010
Metanil Yellow
for microscopy (Hist.), indicator (pH 1.2-2.3)
Sinonimo/i:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 1.2-2.3)
Stato
powder
Solubilità
methanol: 0.01 g/10 mL, orange to very deep orange
εmax
≥500 at 409-419 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?