58901C
Lactalbumin Hydrolysate Solution (50X)
liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
For research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1