Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116100
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥80% (sum of isomers, HPCE)
form
lumps
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm in PBS with 0.08% sodium azide
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Application
for the fluorescence detection of HIS-tagged proteins
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?