Documenti fondamentali
53264
Sigma-Aldrich
(R)-γ-Valerolactone
≥97.5% (GC)
Sinonimo/i:
(5R)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (5R)-5-Methyloxolan-2-one, (R)-γ-Methyl-γ-butyrolactone, (R)-5-Methyl-2-oxotetrahydrofuran, (R)-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
3648300
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Per informazioni sul prodotto 53264, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥97.5% (GC)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥96.5% (GC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m1/s1
GAEKPEKOJKCEMS-SCSAIBSYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Metabolite for urine analysis, metabolite of interest in pathways of biomass utilization.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gorissen, H. J., et al.
Chirality, 4, 286-294 (1992)
Shinji Nakamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(28), 8769-8776 (2004-07-15)
The mechanism of the optical resolution of gamma-valerolactone (VAL) enantiomers by enclathration in cholic acid (CA) channels was investigated. 13C cross-polarization magic-angle spinning spectra of CA/VAL inclusion compounds show four methyl 13C peaks of VAL with different intensities depending on
Identification of the metabolites of n-hexane, cyclohexane, and their isomers in men's urine.
L Perbellini et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(2), 220-229 (1980-04-01)