Documenti fondamentali
4427698
Sigma-Aldrich
mTRAQ® Reagent Δ4 50 Unit Pack
Sinonimo/i:
Reagent Pack
Scegli un formato
1 KIT
2.980,00 €
2.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
2.980,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.24
2.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Contains mTRAQ® Reagents Δ4 for 50 mTRAQ assays. One unit of reagent can label up to 100 μg of protein. Pack has 1 tube each of Δ4 containing 50 units of reagent. Optional Multiplex Buffer kit (Cat. No. 4381664) to be ordered separately.
Risultati analitici
To view the Protocol for use of mTRAQ Reagents, please visit this Protocol link.
To view the Quick Reference Card for use of mTRAQ Reagents, please visit this Quick Reference Card link.
Note legali
MTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)