Documenti fondamentali
IEVH07850
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
Immobilon®-E PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
Scegli un formato
50 PKG
486,00 €
486,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
486,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
486,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
Immobilon®-E PVDF Membrane, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiali
PVDF membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
7 cm × 8.4 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Compatibilità
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: IEVH
Immobilon-E is the first PVDF membrane for Western blotting that can be wetted with with aqueous transfer buffer. This eliminates the alcohol pre-wet step required with other PVDF membranes.
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Applicazioni
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. New york
    • Recensione 1
    • Voto 1
    4 su 5 stelle.
    PVDF non alcohol activation
    effective and very easy for applications like slot blot, gel transfer
    Traduci con Google