Documenti fondamentali
4352160
Sigma-Aldrich
iTRAQ® Reagents Methods Developments Kit
Scegli un formato
1 KIT
1.360,00 €
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
1.360,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.24
1.360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Contains iTRAQ® reagents 114, 117, test sample, buffers and reagents for up to three separate analyses. Each individual reagent can label up to 100 μg of protein. Included: Starter Kit - Hardware, Cation Exchange Buffer Pack and Cation Exchange Cartridge, Protocol, iTRAQ® Reagent Kit.
Risultati analitici
To view the general iTRAQ Reagents protocol, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
Note legali
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)