Documenti fondamentali
414-500
Sigma-Aldrich
Synoviocyte Basal Medium (500 ml)
Scegli un formato
1 EACH
80,30 €
80,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
80,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
80,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
1 yr
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Basal Medium without Growth Supplement
Synoviocyte basal medium provides optimal culture conditions for cell health, data integrity and reproducibility.
Applicazioni
Synoviocyte basal medium (500 ml) has been used in the serum starvation step to perform cytokine secretion assays and tissue culture using normal primary human synovial fibroblasts (SFs) and RA SFs.
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota sulla preparazione
contained in protocol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)