402M-1
Cathepsin K (3F9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F9, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (402M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (402M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (402M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (402M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (402M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CTSK(1513)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)