Documenti
MAB5654
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Prox1, clone 4G10
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Homeobox prospero-like protein PROX1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G10, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, mouse, rat, human, lizard
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Prox1(19130)
Specificità
Prox1. Nei saggi di Western blotting, l'anticorpo riconosce una proteina di ~83 kDa nel lisato cerebrale di feto di topo.
Immunogeno
Proteina Prox1 umana ricombinante.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-Prox1, clone 4G10, è un anticorpo diretto contro la proteina Prox1 per l'uso nelle applicazioni di WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Marcatori neuronali e gliali
Western blot: 2 μg/mL
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
83 kDa
Linkage
Sostituisce: MABE488
Stato fisico
Formato: purificato
Liquido in PBS contenente azoturo di sodio 0,1%.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Shogo Yoshihara et al.
Cell reports, 35(2), 108971-108971 (2021-04-15)
In schizophrenia (SCZ), neurons in the brain tend to undergo gross morphological changes, but the related molecular mechanism remains largely elusive. Using Kif3b+/- mice as a model with SCZ-like behaviors, we found that a high-betaine diet can significantly alleviate schizophrenic
Julia Holzmann et al.
Developmental neurobiology, 75(12), 1352-1367 (2015-03-20)
Neurogenesis in embryonic sympathetic ganglia involves neuroblasts that resume proliferation following neuronal differentiation. As cell cycle exit is not associated with neuronal differentiation, the identity of proliferating neuroblasts is incompletely understood. Here, we use sympathetic ganglia of chick embryos to
Rebecca S Lescarbeau et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(6), 1332-1343 (2016-05-20)
Glioblastoma (GBM) is the most common malignant primary brain cancer. With a median survival of about a year, new approaches to treating this disease are necessary. To identify signaling molecules regulating GBM progression in a genetically engineered murine model of
Baptiste N Jaeger et al.
Nature communications, 9(1), 3084-3084 (2018-08-08)
Activity-induced remodeling of neuronal circuits is critical for memory formation. This process relies in part on transcription, but neither the rate of activity nor baseline transcription is equal across neuronal cell types. In this study, we isolated mouse hippocampal populations
Thuzar Thein et al.
Development (Cambridge, England), 143(21), 3994-4002 (2016-11-03)
Fibroblast growth factor (FGF) signaling is an essential regulator of lens epithelial cell proliferation and survival, as well as lens fiber cell differentiation. However, the identities of these FGF factors, their source tissue and the genes that regulate their synthesis