Vai a
3871
Naphthol AS-BI Phosphoric Acid Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
180,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
180,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H15BrNO6P/c1-25-16-5-3-2-4-15(16)20-18(21)14-9-12-8-13(19)7-6-11(12)10-17(14)26-27(22,23)24/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
HUXIAXQSTATULQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in the Sigma Acid Phosphatase (TRAP) Procedure, Kit 387A
Other Notes
Napthol AS-BI phosphoric acid, 12.5 mg/mL.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3864861911
concentration
12.5 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
concentration
4 mg/mL
concentration
8 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)