36275
Lycopene, Redivivo™
10% FS, ~10% in corn oil, ≥95.0% (sum of isomers)
Sinonimo/i:
Lycopene, dispersion
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (sum of isomers)
contiene
≤2.5% α-Tocopherol as stabilizer
Concentrazione
~10% in corn oil
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3