The S100 protein 330M-18 consists of both alpha and beta subunits. This protein belongs to the family of calcium-binding proteins, similar to calmodulin and troponin C. Specifically, S100A is composed of an alpha and beta chain, while S100B is composed of two beta chains. Furthermore, the S100 protein is expressed in antigen-presenting cells, including Langerhans cells in the skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.
330M-1
S-100 (4C4.9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
diluted ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C4.9, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (330M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (330M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (330M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (330M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (330M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotipo
IgG2a
Controllo
melanoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic, nuclear
Informazioni sul gene
human ... S100A1(6271)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
-
What are the subunits for S100 (4C4.9), 330M-18?
1 risposta-