Vai a
31387
Destrano
Mr 15,000-25,000
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
49,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
164,00 €
123,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
613,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H10O5)n
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
49,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
crystalline, solid
mol wt
Mr 15,000-25,000
color
colorless
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dextran is a branched glucan composed of linear α(1→6) linked glucose units and α (1→3) link initiated branches. Dextran ranges in size from 10,000 to 150,000 Kd. Dextrans are used in many applications as volume extenders, stabilizers, matrix components, binding platforms, lubricants and physical structure components.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
313923138809184
Destrano Mr 15,000-25,000
Sigma-Aldrich
31387
Destrano
Destrano Mr 450,000-650,000
Sigma-Aldrich
31392
Destrano
Destrano Mr ~6,000
Sigma-Aldrich
31388
Destrano
Destrano Mr ~100,000
Sigma-Aldrich
09184
Destrano
description
Mr 15,000-25,000
description
Mr 450,000-650,000
description
Mr ~6,000
description
Mr ~100,000
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp.)
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid, crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
color
colorless
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Destrano
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)