2671R
BIOEAZE™ Rigging Sets
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
Prodotti consigliati
Descrizione
Designed for use with the SAFC Biosciences' QUICK SCALE™ Program to Allow for Multiple Applications
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
3/16" x 3/8" Silicone Tubing with Female Quick Connect on One End and Filling Bell with Cap on One End
Applicazioni
Transfer set for dispensing with a filling bell into bottles
Confezionamento
Double Polybagged
Note legali
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)