Documenti fondamentali
212M-1
Sigma-Aldrich
Adenovirus (20/11 & 2/6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
300
500
Forma dell’anticorpo
diluted ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20/11 & 2/6, monoclonal
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Stato fisico
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota sulla preparazione
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Altre note
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Note legali
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)