Documenti fondamentali
211CM-05
Sigma-Aldrich
HUVEC Conditioning Medium (5 ml)
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.71
Il prodotto 211CM-05 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
liquid
Livello qualitativo
Durata
6 mo.
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
HUVEC Conditioned Medium consists of the media collected out of flasks that contained growing HUVEC. Contains cell-secreted, bio-active growth factors, proteins & cytokines, a.k.a. "Cell-free culture supernatant." For particularly fastidious or finicky cells that require specific mediator substances to help them grow or "take."
Qualità
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)