14764
1-Deoxy-D-xylulose
≥80% (TLC)
Sinonimo/i:
(3S,4R)-3,4,5-Trihydroxy-2-pentanone, 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥80% (TLC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]/D +31.0±3.0°, c = 1 in H2O
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
IGUZJYCAXLYZEE-RFZPGFLSSA-N
Azioni biochim/fisiol
Linkage
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3