Documenti fondamentali
14419C
SAFC
Terreno privo di siero EX-CELL® 420 per cellule di insetti
Protein-free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Scegli un formato
1000 ML
145,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 ML
145,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | insect: suitable
Componenti
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: no
glucose: 6 g/L
HEPES: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
EX-CELL 420 è un terreno completo sviluppato e ottimizzato per la crescita delle linee cellulari di insetto Sf9 e Sf21 in assenza di siero. È possibile eseguire una sottocoltura cellulare direttamente in EX-CELL 420 a partire da terreni privi di siero o integrati con siero, senza adattamento. Di solito le colture in EX-CELL 420 raggiungono densità cellulari superiori a 1 x 107 cellule/mL, con oltre il 95% di cellule vitali. È possibile mantenere le colture in sospensione per più di 10 giorni senza rialimentarle. In EX-CELL 420 le cellule Sf9 e Sf21 hanno superato i 20 passaggi senza perdere vitalità. L′espressione proteica e la produzione virale migliorano rispetto ai terreni che contengono siero.
Note legali
Available in USA, Canada, and Europe. Please check with your local supplier regarding availability and restrictions in other countries.
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hideki Yamaji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 95(2), 185-187 (2005-10-20)
When rat protein kinase C-delta (PKC-delta) was produced by Sf9 cells infected with a recombinant baculovirus in shake-flask culture using a serum-containing medium, the intracellular PKC-delta content decreased in the late period while the extracellular PKC-6 markedly increased. During the
Norikatsu Nishikawa et al.
Cytotechnology, 43(1-3), 3-10 (2008-11-13)
The production of beta-galactosidase by Sf9 cells infected with recombinant Autographa californica nucleopolyhedrovirus (AcNPV) was investigated in shake-flask culture using two serum-free basal media: Grace's medium and TNM-FH (Grace's medium supplemented with lactalbumin hydrolysate and yeast extract). At the time
Fabiana R X Batista et al.
Cytotechnology, 49(1), 1-9 (2008-11-13)
Animal cells can be cultured both in basal media supplemented with fetal bovine serum (FBS) and in serum-free media. In this work, the supplementation of Grace's medium with a set of nutrients to reduce FBS requirements in Spodoptera frugiperda (Sf9)