Vai a
T3285
TNM-FH insect medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate,liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Sinonimo/i:
supplemented Grace′s medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
149,00 €
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
259,00 €
6 x 1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.110,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
TNM-FH insect medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Several modifications of Grace′s medium were developed in several laboratories in the late 1960′s and 1970′s. Many of these modifications were developed by Dr. W.F. Hink for the growth of cells derived from the cabbage looper, Tricoplusia ni. This formula represents the modification known as TNM-FH. The medium when properly supplemented has been found to support the growth of cells derived from a variety of lepidopteran species. 
Application
TNM-FH insect medium has been used to culture Sf9 insect cells.[1][2][3]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
51942CT3160S8398
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
components
L-glutamine: 4.1 mM
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
NaHCO3: 0.35 g/L
components
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.6 g/L
glucose: 10 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TNM-FH insect medium
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)