Vai a
137265
HEPES
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
262,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
883,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
7380,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
11.070,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
17.750,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa 
7.5
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Application
HEPES Sodium is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. HEPES Sodium, used in conjunction with HEPES, is the most commonly used biological buffer formulation since the pKa of the buffer is 7.31 which corresponds to the physiological pH of 7.36. HEPES Sodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.HEPES Sodium is used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
391333RDD035H3662
HEPES EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137265
HEPES
HEPES sodium salt ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Millipore
391333
HEPES sodium salt
HEPES ≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Sigma-Aldrich
RDD035
HEPES
description
EMPROVE® EVOLVE
description
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
description
≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
description
BioReagent, 1M, suitable for cell culture
form
powder
form
solid
form
-
form
solution
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
impurities
-
impurities
-
impurities
endotoxin, tested, <5 ppm Heavy metals (as Pb), Bioburden, tested, DNase, RNase. Protease, Nickase, free
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
product line
Redi-Dri™
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto