Vai a
137263
Tromethamine
EMPROVE® EVOLVE
Sinonimo/i:
Tromethamine, Tris
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
229,00 €
3 x 100 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
502,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
948,00 €
12 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2280,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4510,00 €
50 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
7120,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Tromethamine is a commonly used biological buffer which is also referred to as Tris or Trizma. Tris as a buffer has very broad usage in diagnostics and downstream purifications. The pKa of Tris is 7.77 which corresponds closely to a physiological pH of 7.36.Tromethamine is used in biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream), electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations. Tromethamine is especially useful in downstream purification processes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T6687PHR1347252859
Tromethamine EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137263
Tromethamine
Tromethamine meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
T6687
Tromethamine
Tromethamine pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR1347
Tromethamine
description
EMPROVE® EVOLVE
description
meets USP testing specifications
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
ACS reagent, ≥99.8%
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
crystalline
form
-
form
crystalline
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.005% insolubles, ≤2% water
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
product line
-
product line
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tromethamine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto