Documenti fondamentali
12097
Sigma-Aldrich
Benzethonium hydroxide solution
suitable for tissue culture, ~1.0 M in methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
429.64
Beilstein:
3915309
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Concentrazione
~1.0 M in methanol
tecniche
tissue culture: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Benzethonium hydroxide has been used in a study to evaluate the kinetics of (14)carbon dioxide ((14)CO(2)) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for (14) carbon urea breath test.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chander M Pathak et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008-05-01)
Previous studies have shown that while performing the (14)C-urea breath test ((14)C-UBT) for the detection of Helicobacter pylori (H. pylori), there is possibility of false-positive results due to the other urease producing bacteria present in oropharynx, if breath samples are