11184
N-Biotinyl-3,6-dioxaoctane-1,8-diamine
≥95% (TLC), 25 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
N-{2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl}biotinamide, Biotin-DADOO
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (TLC)
Concentrazione
25 mg/mL in DMSO
Solubilità
DMF: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.NCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C16H30N4O4S.C2HF3O2/c17-5-7-23-9-10-24-8-6-18-14(21)4-2-1-3-13-15-12(11-25-13)19-16(22)20-15;3-2(4,5)1(6)7/h12-13,15H,1-11,17H2,(H,18,21)(H2,19,20,22);(H,6,7)/t12-,13-,15-;/m0./s1
SJXUUAFYSXSFNA-HZPCBCDKSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Product 11184-1G contains 1 gram of solution (approximately 910 microliters), at a concentration of 25 mg/mL (~23 mg N-Biotinyl-3,6-dioxaoctane-1,8-diamine trifluoroacetate salt).
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)