Documenti
08491
Supelco
D-Ribonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O6 · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.13 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Saggio
≥95.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D 6.5±1.0°, 24 hr, c = 1 in 1 M HCl
applicazioni
clinical testing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[Li+]
InChI
1S/C5H10O6.Li/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11;/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11);/q;+1/t2-,3-,4-;/m1./s1
TVHSDAFFJAXPAS-WPFDICAFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3