Vai a
A7791
N-Acetyl-D-lactosamine
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
β-D-Gal-(1→4)-D-GlcNAc, 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucopyranose, LN, N-Acetyl-4-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-glucosamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
184,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
333,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1080,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H25NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.35
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96808
184,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 27.5 to 33.5 °, c = 0.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤8% water
color
white
mp
170 -185  °C ((338 - 365 °F ))
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-9(20)12(6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI key
KFEUJDWYNGMDBV-RPHKZZMBSA-N
Application
N-Acetyl-D-lactosamine is used as a specific lectin target molecule in the identification and differentiation of sugar binding molecules such as the galectins. N-Acetyl-D-lactosamine is used in studies of galactosidase, fucosyltransferase, sialyltransferase, and lectin inhibition.
Useful in studies of galactosidase, fucosyltransferase, sialyltransferase, and lectin inhibition.
Preparation Note
Synthetic
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T214461360G9662
Lactulose ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
61360
Lactulose
description
≥98% (TLC)
description
≥93% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥90%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90%
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder or solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)