Documenti fondamentali
07408
Sigma-Aldrich
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-16-mercaptohexadecanamide
for complexometry, 97%
Sinonimo/i:
N2,N2-Bis(carboxymethyl)-N6-(16-mercapto-1-oxohexadecyl)-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H48N2O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
532.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Grado
for complexometry
Saggio
≥97% (CHN)
97%
Compatibilità
suitable for suitability for complexometry
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H](CCCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCS)C(O)=O
InChI
1S/C26H48N2O7S/c29-23(17-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-15-19-36)27-18-14-13-16-22(26(34)35)28(20-24(30)31)21-25(32)33/h22,36H,1-21H2,(H,27,29)(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)/t22-/m0/s1
GIASYAZZSODPPA-QFIPXVFZSA-N
Applicazioni
N-[Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine]-16-mercaptohexadecanamide is used in protein separation by linking Ni2+ and Au by coordinating with the nickel and providing a strong interaction betwenn Au-S [1].
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Currently available only in Europe.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Jie Bao et al.
ACS nano, 1(4), 293-298 (2007-11-01)
In this article, we report the synthesis of bifunctional Au-Fe(3)O(4) nanoparticles that are formed by chemical bond linkage. Due to the introduction of Au nanoparticles, the resulting bifunctional Au-Fe(3)O(4) nanoparticles can be easily modified with other functional molecules to realize