Documenti fondamentali
0711500
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-pentafluorphenylester
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
BzOPfp
Scegli un formato
10 G
407,00 €
100 G
3.060,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
407,00 €
100 G
3.060,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2C6F5
Peso molecolare:
288.17
Beilstein:
2299215
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.28
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
73-74 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Active ester for the selective benzoylation of amino groups[1]
Altre note
Currently available only in Europe.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)