Key Documents
04394
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Nitrospira sp., recombinant
≥10.0 U/g
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bacterial (Nitrospira spp.)
Livello qualitativo
Attività specifica
≥10.0 U/g
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Definizione di unità
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1