F2877
Cloruro di ferro(III)
reagent grade, ≥98%, chunks
Sinonimo/i:
Cloruro ferrico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
P. eboll.
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
37 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.