The particle size of this product is not determined on a lot-by-lot basis. However, historical data indicates that the bulk of this material is -325 mesh (44 um or less).
C4386
Activated charcoal
acid-washed with hydrochloric acid
Sinonimo/i:
Charcoal activated
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
powder
Temp. autoaccensione
842 °F
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Impurezze
≤10% moisture content
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.1%
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the mesh number or particle size for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 risposta-
The surface area is approximately 1100 m²/g.