Documenti fondamentali
909017
Sigma-Aldrich
Sodium thiocyanate
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Scegli un formato
50 G
38,50 €
100 G
65,50 €
500 G
198,00 €
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
38,50 €
100 G
65,50 €
500 G
198,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaSCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.07
Beilstein:
3594965
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.21
38,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
Punto di fusione
287 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.